Kluczowe dokumenty
CRM37883
1,4-Dimethylnaphthalene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
współczynnik refrakcji
n20/D 1.613 (lit.)
bp
262-264 °C/751 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
APQSQLNWAIULLK-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)