Merck
CRM09163
Supelco
Pyrithiobac
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-Chloro-6-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)thio]benzoic acid
Wybierz wielkość
CRM09163-50MG
735,00 zł
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
CRM09163-50MG
735,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.76
Beilstein:
10501383
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(OC)nc(Sc2cccc(Cl)c2C(O)=O)n1
InChI
1S/C13H11ClN2O4S/c1-19-9-6-10(20-2)16-13(15-9)21-8-5-3-4-7(14)11(8)12(17)18/h3-6H,1-2H3,(H,17,18)
Klucz InChI
QEGVVEOAVNHRAA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Pyrithiobac to powschodowy herbicyd do zwalczania chwastów szerokolistnych w bawełnie i innych uprawach. Charakteryzuje się wysoką rozpuszczalnością w wodzie, jest półlotny i, w oparciu o jego właściwości chemiczne, jest bardzo mobilny i ma wysoki potencjał wypłukiwania do wód gruntowych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 sól sodowa pirytiobaku nie jest zatwierdzona do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE). Domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,01 mg/kg został ustalony zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)