Merck
CRM05139
Supelco
Ethiofencarb-sulfone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.31
Beilstein:
1988595
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCS(=O)(=O)Cc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-3-17(14,15)8-9-6-4-5-7-10(9)16-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
IOPTXXRNXCPJGO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Sulfon etiofenkarbu jest metabolitem insektycydu karbaminianowego, etiofenkarbu, i inhibitorem acetylocholinoesterazy.
Jego substancja macierzysta, etiofenkarb, nie jest dozwolona do stosowania w Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1107/2009 dotyczącym stosowania środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywę Rady 91/414/EWG.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Może być również używany w następujący sposób:
  • Monitorowanie insektycydów karbaminianowych i ich metabolitów u zielonych żółwi morskich na Wielkiej Rafie Koralowej za pomocą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.
  • Wielopozostałościowa analiza 250 pestycydów za pomocą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) sprzężonej z MS/MS w przetworzonych owocach
  • Jednoczesne oznaczanie pozostałości 74 pestycydów w próbkach soku pomarańczowego przy użyciu zoptymalizowanej ekstrakcji QuEChERS i UHPLC-MS/MS
  • Opracowanie i walidacja metody opartej na UHPLC-MS/MS do ilościowego oznaczania pozostałości 31 pestycydów karbaminianowych w pięciu różnych próbkach oleju jadalnego
  • Kwantyfikacja 166 pestycydów przy niskich poziomach stężeń ppb przy użyciu UHPLC i kwadrupolowej spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową Orbitrap (ESI Q-Orbitrap) wraz z QuECHER w owocach i warzywach
  • Oznaczanie pozostałości 25 pestycydów karbaminianowych w różnych odmianach wina przy użyciu UHPLC-MS/MS do rozdzielania i wykrywania oraz mikroekstrakcji emulsyfikacyjnej wspomaganej ultradźwiękami (UASEME) do obróbki próbek.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tiele M Rizzetti et al.
Food chemistry, 196, 25-33 (2015-11-26)
In this study, different extraction procedures based on the QuEChERS method were compared for the multiresidue determination of pesticides in orange juice by ultra high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS). After choosing preliminary conditions, an experimental
Jian Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(49), 12088-12104 (2012-11-21)
This paper presents an application of ultrahigh-performance liquid chromatography and electrospray ionization quadrupole Orbitrap high-resolution mass spectrometry (UHPLC/ESI Q-Orbitrap) for determination of 166 pesticide residues in fruits and vegetables. Pesticides were extracted from the samples using the QuEChERS (quick, easy
David Moreno-González et al.
Journal of chromatography. A, 1315, 1-7 (2013-10-08)
A new sensitive multiresidue method based on ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) has been developed for the detection, confirmation and quantification of twenty five carbamates in wine samples. The separation was achieved in 5.5 min, using a Zorbax
Amy L Heffernan et al.
The Science of the total environment, 599-600, 1251-1262 (2017-05-20)
Chemical contamination poses a threat to ecosystem, biota and human health, and identifying these hazards is a complex challenge. Traditional hazard identification relies on a priori-defined targets of limited chemical scope, and is generally inappropriate for exploratory studies such as
N M Valera-Tarifa et al.
Food chemistry, 315, 126304-126304 (2020-02-08)
A reliable 16-min analytical method for the simultaneous determination of 250 pesticides in processed fruit using ultra-performance liquid chromatography, coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS), was developed and validated according to SANTE 11813/2017 guidelines and accredited successfully based on ISO