Przejdź do
MTOX1302
Psi nokaut MDR1, ludzki podwójny nokaut BCRP/OATP2B1 w komórkach MDCKII
canine kidney (cocker spaniel)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
canine kidney (cocker spaniel)
5910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Psi nokaut MDR1, ludzki podwójny nokaut BCRP/OATP2B1 w komórkach MDCKII,
biological source
canine kidney (cocker spaniel)
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ABCG2(9429)
General description
MDCK II - Madin-Darby canine kidney - jest podklonem pochodzącym z heterogennego genu transportera wypływu MDR1 (cP-gp) psów, który został skutecznie przerwany w obu allelach. Nie ma ekspresji cP-gp. Ludzki BCRP i ludzki OATP2B1 zostały transfekowane do linii komórkowej MDCKII. Badania walidacyjne wykazały zależny od BCRP wypływ siarczanu estronu-3 (wymaga OATP2B1) i teriflunomidu (nie wymaga OATP2B1).
Features and Benefits
MDCK II - Madin-Darby canine kidney - jest podklonem pochodzącym z heterogennej linii macierzystej - MDCK (nr katalogowy ECACC 85011435) Komórki MDCK II, które dominują w późniejszych pasażach od MDCK, wykazują oporność elektryczną 100 omów/cm2. Uważa się, że szczep ten pochodzi z kanalika dystalnego lub przewodu zbiorczego nefronu. Linia komórkowa może być wykorzystywana jako model eksperymentalny do badania generowania i utrzymywania polaryzacji powierzchni komórek nabłonkowych.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTOX1304MTOX1300MTOX1303
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
canine kidney (cocker spaniel)
biological source
canine kidney (cocker spaniel)
biological source
canine
biological source
canine kidney (cocker spaniel)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Gene Information
human ... ABCG2(9429)
Gene Information
human ... ABCG2(9429)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)