Merck
48880-U
Supelco
1,2-Dibromoethane solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
Synonim(y):
Ethylene dibromide
Wybierz wielkość
1 ML
129,00 zł
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
129,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
Klucz InChI
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James K Henderson et al.
Journal of contaminant hydrology, 108(1-2), 29-45 (2009-06-19)
An analytical model is used to simulate the effects of partial source removal and plume remediation on ethylene dibromide (EDB) and 1,2-dichloroethane (1,2-DCA) plumes at contaminated underground storage tank (UST) sites. The risk posed by EDB, 1,2-DCA, and commingled gasoline
Genotoxic effects of 1,2-dibromoethane and 1,2-dichloroethane.
U Rannug
Mutation research, 76(3), 269-295 (1980-11-01)
James K Henderson et al.
Environmental science & technology, 42(3), 864-870 (2008-03-08)
Field evidence from underground storage tank sites where leaded gasoline leaked indicates the lead scavengers 1,2-dibromoethane (ethylene dibromide, or EDB) and 1,2-dichloroethane (1,2-DCA) may be present in groundwater at levels that pose unacceptable risk. These compounds are seldom tested for
J A Hoppin et al.
The European respiratory journal, 34(6), 1296-1303 (2009-06-23)
Although specific pesticides have been associated with wheeze in farmers, little is known about pesticides and asthma. Data from 19,704 male farmers in the Agricultural Health Study were used to evaluate lifetime use of 48 pesticides and prevalent adult-onset asthma
Kyunghwa Baek et al.
Bioresource technology, 123, 207-213 (2012-09-04)
This study investigated the effect of co-substrate amendments on EDB biodegradation under aerobic conditions. Microcosms were established using contaminated soil and groundwater samples and maintained under in situ conditions to determine EDB degradation rates, and the diversity and abundance of