BP120
Dihydroergocristine mesilate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Dihydroergocristine methanesulfonate salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dihydroergocristine
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@@]5(O[C@]6(O)N([C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N8CCC[C@@]68[H])C5=O)C(C)C
InChI
1S/C35H41N5O5.CH4O3S/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34;1-5(2,3)4/h4-7,9-12,18,20,23,25,27-29,36,44H,8,13-17,19H2,1-3H3,(H,37,41);1H3,(H,2,3,4)/t23-,25-,27-,28+,29+,34-,35+;/m1./s1
Klucz InChI
SPXACGZWWVIDGR-SPZWACKZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)