Merck
97786-U
Supelco
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, bed wt. 50 g, tube volume 150 mL, pkg of 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
skład
bed wt., 50 g
opakowanie
pkg of 10
metody
LPLC: suitable
pojemność probówki
150 mL
grupa aktywna macierzy
Spherical Silica
wielkość cząstki
20-45 μm
Informacje prawne
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)