Merck
97785-U
Supelco
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, bed wt. 10 g, tube volume 60 mL, pkg of 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
skład
bed wt., 10 g
opakowanie
pkg of 10
metody
LPLC: suitable
pojemność probówki
60 mL
grupa aktywna macierzy
Spherical Silica
wielkość cząstki
20-45 μm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta