MX0SP20CL3
Millistak+® HC Pro Depth Filter in Micro 20 format
X0SP, filtration area 20 cm², Process Development Scale
Synonim(y):
20 cm2 surface area, Female-Luer fitting connection, Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, Millistak+ X0SP Micro 20 Depth Filter
Wybierz wielkość
2088,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2088,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Millistak+® HC Pro Depth Filter in Micro 20 format, X0SP, silica filter aid (with Polyacrylic fiber), filtration area 20 cm2, hydrophilic
Materiały
glass filled polypropylene housing
silica filter aid (with Polyacrylic fiber)
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millistak+®
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
2.5 in. (6.4 cm)
powierzchnia filtracyjna
20 cm2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
Luer fitting
stopień filtra
X0SP
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Improved scalability during media screening trials
- Smaller filtration area slightly reduces feedstream volume requirements (approximately 15% less).
- Transparent housing enables visibility of fluid flow
- Easier to calculate flow rates based on 20 cm2 filter area
Millistak+®HC Pro media offers:
- Synthetic materials of construction
- Reduced TOC extractables and a 50% reduction in the recommended pre-use flush volumes
- No beta glucans to interfere with limulous amoebocyte lysate (LAL) testing for bacterial endotoxins
- Lot-to-lot consistency for successful development and implementation of robust clarification processes
- Two times the filtration capacity with equivalent filter retention properties over commercial DE-based benchmarks
- Improved HCP impurity clearance
Millistak+® Pod filters offer:
- Low hold-up volume for greater product yield
- Flexible, modular format offers scalability up to 20,000 liters
- Patented disposable design eliminates need for housing, CIP or cleaning validation
- Self-contained Pod filters protect operators from exposure to biohazards
- Robust construction is easy to use and set up
- Smaller footprint facilitates use in tight spaces
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej klaryfikacji i odpowiednich powiązanych produktów.