Merck
96957
Supelco
Diphenyl carbonate
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5O)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
Beilstein:
1074863
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
metody
HPLC: suitable
tw
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.