Merck
96047
Supelco
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% ((mixture of isomers), GC)
metody
HPLC: suitable
mp
164-167 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)