Kluczowe dokumenty
854974
Supelco
Snap Ring vials, 1.5 mL, 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
1000 EA
691,00 zł
691,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
691,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
691,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Inne uwagi
The inside diameter of vials vary with the manufacture. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • SU860067Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31 mm
  • 854988Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31mm
  • SU860066Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
  • 854110Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)