Kluczowe dokumenty
854157
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 50 mL, pkg of 93 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Materiały
clear glass
Właściwości
closure type crimp seal, 20 mm (not included)
opakowanie
pkg of 93 ea
dostępność
not available in USA
śr. zewn.
30 mm
śr. × wys.
30 mm × 100 mm
pojemność
50 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)