821875
TSKgel® G6000PWXL-CP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® G6000PWXL-CP HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21875
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
>1000 Å pore diameter
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Zastosowanie
Separation range (Da) (PEO,PEG): 1,000~10,000,000
Postać fizyczna
Informacje prawne
prekolumna
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Protokoły
Separation of various acids and compounds by molecular weight: PAA, PEI, PIDADMACl, PAS, cationic dextran, chitosan