821410
TSKgel® BioAssist® Q (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 10 mm, polyamine phase
Synonim(y):
977 6759 Q Kolumna HPLC
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column, phase polyamine, L × I.D. 10 cm × 10 mm, 13 μm particle size, PEEK hardware
Materiały
PEEK hardware
agency
suitable for USP L23
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21410
Parametry
≤2.5 M salt concentration
≤30% organic solvent
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
5 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 10 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polyamine phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
4000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)