Kluczowe dokumenty
KEGBG003HH3
Millipore
Millipore Express® SPG 0.2 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 300, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.2 μm
Synonim(y):
Gamma Phobic Opticap® XL 300 Express SPG 0.2 hose barb
Wybierz wielkość
3 EA
3212,00 zł
3212,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
3212,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
3212,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 czerwca 2025Szczegóły
Materiały
polyethersulfone membrane
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XL 300
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 23 °C
4.2 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) (continuous)
60 psig max. inlet pressure
metody
gas filtration: suitable
Długość
11.9 cm (4.7 in.)
Średnica
5.6 cm (2.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.048 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
11.9 cm (4.7 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤3 mg
Matryca
Millipore Express® SPG
wielkość porów
0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥1210 mbar (17.5 psig), air with 70/30% IPA/water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Warunki transportu
ambient
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24 hours in a 70/30% IPA/water mixture at controlled room temperature
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13