Kluczowe dokumenty
819685
TSKgel® BioAssist® Q (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, polyamine phase
Synonim(y):
977 6759 Q Kolumna HPLC
Wybierz wielkość
1 EA
8190,00 zł
8190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
8190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column, phase polyamine, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK hardware
Materiały
PEEK hardware
agency
suitable for USP L23
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19685
Parametry
≤2.5 M salt concentration
≤30% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polyamine phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
4000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny TSKgel BioAssist Q są wypełnione kulistymi kulkami polimerowymi o porach ok. 4000Å. Są one modyfikowane powierzchniowo za pomocą silnego anionowymieniacza. Bardzo duże pory pozwalają dużym biomolekułom na swobodne wchodzenie i wychodzenie z porów, co skutkuje wyższą zdolnością wiązania i lepszym odzyskiwaniem aktywności niż w przypadku innych konkurencyjnych materiałów. Standardowa kolumna ma średnicę 4,6 mm ID x 5 cm, podczas gdy kolumna półpreparatywna o średnicy 10 mm ID x 10 cm jest dostępna do skalowania. Obie kolumny są wykonane z PEEK w celu zmniejszenia adsorpcji białek.
Postać fizyczna
Wysyłane w 20% etanolu w 20 mM buforze Tris-HCl, pH 8,0.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)