Kluczowe dokumenty
819316
TSKgel® SuperAW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® SuperAW3000 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19316
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
150 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
TSKgel SuperAW3000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads which show minimal shrinkage or swelling in different solvent systems. They are used for the separation of polymers that are soluble in polar organic solvents.
Zastosowanie
Exclusion limit (DMF): Polyethylene oxide 60,000 Da
Postać fizyczna
Shipped in water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)