GE29321905
Superdex® 200 Increase HiScale®
column thread × L (16/40) (40 cm), Cytiva 29321905
Synonim(y):
Superdex 200 Zwiększenie
Wybierz wielkość
36 630,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
36 630,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
Sample volume up to 3.2 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29321905
Parametry
2 Mpa max. pressure
objętość wypełnienia &razy; śr. &razy; dł.
(80 mL) (16 mm) (400 mm)
Gwint kolumny × dł.
(16/40) (40 cm)
Opis ogólny
Jeśli lubisz nasze kolumny nowej generacji Superdex Increase i Superose Increase do chromatografii wykluczania (SEC), ale potrzebujesz oczyścić większe objętości do 8,5 ml, możemy zapakować żywicę w kolumny HiScale.
Kolumny HiScale są pakowane na żądanie z żywicami Superdex 200 Increase, Superdex 75 Increase i Superose 6 Increase SEC (filtracja żelowa). Kolumny są dostępne w dwóch rozmiarach: 16 × 400 mm i 26 × 400 mm. Te dwa rozmiary kolumn umożliwiają oczyszczanie próbek o objętości odpowiednio do 3,2 i 8,5 ml.
Cechy i korzyści
- Kolumny SEC o wysokiej rozdzielczości - mały rozmiar cząstek i wąski rozkład wielkości cząstek upakowanej żywicy zapewnia wysoką czystość białka.
- Kolumny HiScale wypełnione żywicami SEC na żądanie, prosimy o wycenę.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)