Kluczowe dokumenty
819320
TSKgel® SuperAWM-H (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® SuperAWM-H HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 9 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19320
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
9 μm
wielkość porów
mixed
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny TSKgel SuperAWM-H są wypełnione sztywnymi, porowatymi kulkami polimerowymi, które wykazują minimalny skurcz lub pęcznienie w różnych układach rozpuszczalników. Są one stosowane do separacji polimerów rozpuszczalnych w polarnych rozpuszczalnikach organicznych.
Zastosowanie
Limity wykluczenia: Tlenek polietylenu 1 000 000 Da
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)