Kluczowe dokumenty
814699
TOYOPEARL® SP-650M Nośniki luzem
bottle of 1 L, phase sulphonyl, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14699
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulphonyl phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
2-13
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl SP-650 to silny wymieniacz kationowy do oczyszczania biomolekuł. Może być stosowana do wychwytywania o wysokiej przepustowości, oczyszczania pośredniego i etapów procesu polerowania. Jeśli wymagana jest większa rozdzielczość, należy użyć żywicy TSKgel SP-5PW o mniejszych cząsteczkach. Selektywność pozostaje taka sama.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)