Kluczowe dokumenty
843202
TOYOPEARL® SP-650M Bulk Media
phase sulphonyl, bottle of 100 mL, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
Wybierz wielkość
100 ML
1140,00 zł
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
wielkość cząstki:
65 μm
grupa aktywna macierzy:
sulphonyl phase
Matryca:
hydroxylated methacrylic polymer
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 43202
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulphonyl phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
2-13
pojemność
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)