Kluczowe dokumenty
814026
Supelco
TOYOPEARL® QAE-550C Nośniki luzem
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 100 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
Wybierz wielkość
250 ML
2060,00 zł
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
2060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
QAE-550C
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
Matryca
methacrylate
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
100 μm
pH robocze
2-10
pojemność
0.37 meq/mL ion exchange capacity
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
70 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
kompatybilność
mode of use strong anion exchange chromatography
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl QAE-550 jest silnym wymieniaczem anionowym przydatnym do oczyszczania białek do 100kD. Jest używana do wysokowydajnego wychwytywania surowców.
Zastosowanie
TOYOPEARL® QAE-550C jest stosowany w mediach separacyjnych i żywicach jonowymiennych.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,1 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Staby et al.
Journal of chromatography. A, 908(1-2), 149-161 (2001-02-24)
A comparative study was performed on strong anion exchangers to investigate the pH dependence, titration curves, efficiency, binding strength, particle size distribution, and static and dynamic capacity of the chromatographic resins. The resins tested included Q Sepharose XL, UNO Q-1