Przejdź do
843271
TOYOPEARL® QAE-550C Nośniki luzem
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NB.21
Particle size:
100 μm
Matrix active group:
ammonium ion, quaternary phase
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
TOYOPEARL®
form
slurry
mol wt
2000 - 500,000
feature
counter ion Cl-
packaging
bottle of 100 mL
manufacturer/tradename
Tosoh 43271
parameter
3 bar max. pressure
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix active group
ammonium ion, quaternary phase
particle size
100 μm
operating pH
2-13
capacity
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
separation technique
anion exchange
General description
Żywica Toyopearl QAE-550 jest silnym wymieniaczem anionowym przydatnym do oczyszczania białek do 100kD. Jest używana do wysokowydajnego wychwytywania surowców.
Features and Benefits
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,1 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Physical form
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
814704814026843272
description
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 100 mL, 100 μm particle size
description
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 1 L, 100 μm particle size
description
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 100 μm particle size
description
phase sulfopropyl, bottle of 100 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0043272
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
cation exchange
matrix active group
ammonium ion, quaternary phase
matrix active group
ammonium ion, quaternary phase
matrix active group
ammonium ion, quaternary phase
matrix active group
sulfopropyl phase
particle size
100 μm
particle size
100 μm
particle size
100 μm
particle size
100 μm
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
methacrylate
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Still not finding the right product?
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)