808022
TSKgel® G4000PWXL (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Wybierz wielkość
11 210,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
11 210,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® G4000PWXL HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08022
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
500 Å pore diameter
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)