Kluczowe dokumenty
808025
TSKgel® GMPWXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
11 210,00 zł
11 210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
11 210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
11 210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
TSKgel® GMPWXL HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08025
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
pore diameter (100 - 1000 Å)
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
TSKgel GMPWXL is a mixed bed scouting column for aqueous water-soluble linear polymers. Its pore volume is accessible to polymers ranging from molecular weights of 500 up to 8,000,000 Da. By quickly categorizing the MW profile of an unknown sample, TSKgel GMPWXL allows the selection of the most appropriate TSKgel PWXL column for best results in a routine analysis. TSKgel GMPWXL is also used for the analysis of samples with broad MW distributions.
Postać fizyczna
Shipped in water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)