Kluczowe dokumenty
808002
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Media luzem
phase amine-activated, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opis
AF-Amino-650M
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
liquid
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08002
zakres etykietowania
100 μmol/mL±30 ligand density
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
amine-activated phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
2-13
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Żywica Toyopearl AF-Amino-650 jest reaktywną żywicą stosowaną do sprzęgania specyficznych ligandów w chromatografii powinowactwa. Ligandy są unieruchamiane poprzez tworzenie wiązań peptydowych lub aminowanie redukcyjne poprzez odpowiednie grupy karboksylanowe lub aldehydowe.
Zastosowanie
TOYOPEARL® Affinity Media są stosowane w chromatografii powinowactwa, chromatografii białek i aktywowanych/funkcjonalizowanych matrycach.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Yamauchi et al.
The Journal of biological chemistry, 274(4), 2456-2463 (1999-01-16)
Chondroitin 4-sulfotransferase, which transfers sulfate from 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine in chondroitin, was purified 1900-fold to apparent homogeneity with 6.1% yield from the serum-free culture medium of rat chondrosarcoma cells by affinity chromatography on heparin-Sepharose CL-6B, Matrex
S Knör et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 6(3), 470-477 (2008-01-16)
Hemophilia A is currently treated by infusions of the coagulation factor (F) VIII, of which production and purification remain a challenging task. Current purification procedures using immunoaffinity chromatography are cumbersome, expensive, and suffer from the instability of the applied antibody
Zhenzhen Wen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(20), 1732-1740 (2011-05-17)
In order to improve its stability, immobilized Concanavalin A (Con A) on Toyopearl adsorbents was conjugated with monomethoxy poly(ethylene glycol) succinimidyl propionate (mPEG-SPA) with different molecular weight. A colorimetric method using ninhydrin is proposed to determine the degree of PEGylation;