Kluczowe dokumenty
807455
TOYOPEARL® HW-50S Bulk Media
matrix hydroxylated methacrylate, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Synonim(y):
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
Wybierz wielkość
250 ML
3820,00 zł
3820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
3820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161501
3820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
HW-50S
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylate
grupa aktywna macierzy
polymer phase
wielkość cząstki
20-40 μm
wielkość porów
500-20,000 Da MW range
pH robocze
2-13
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Żywica Toyopearl HW-50 jest hydroksylowanym polimerem metakrylowym przeznaczonym do chromatografii wykluczania wielkości białek w zakresie 500-80 000 Da.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)