Kluczowe dokumenty
80023449
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol phase
Wybierz wielkość
1 EA
8900,00 zł
8900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
8900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
TSKgel® UP-SW3000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 0023449
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
250 Å
zakres pH
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Zastosowanie
TSKgel® UP-SW3000 HPLC Column may be used for the separation of:
  • Free payloads and related species from antibody drug conjugates (ADCs) and their aggregates, during their determination by using 1-dimensional (1D) gradient size exclusion chromatography (SEC).[1]
  • Protein biopharmaceuticals in aqueous solutions, during their analysis by SEC.[2]
Inne uwagi
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comprehensive study on the effects of sodium and potassium additives in size exclusion chromatographic separations of protein biopharmaceuticals.
Goyon A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 144, 242-251 (2017)
Extending the limits of size exclusion chromatography: Simultaneous separation of free payloads and related species from antibody drug conjugates and their aggregates.
Goyon A, et al.
Journal of Chromatography A, 1539, 19-29 (2018)
Produkty
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.
Kolumny do chromatografii wykluczania zwiększają wydajność separacji biomolekuł dzięki cząsteczkom o wielkości poniżej 2 μm, poprawiając wydajność analityczną.