78524
Zanieczyszczenia pierwiastkowe zgodnie z ICH Q3D skórne i przezskórne, Standard 1
TraceCERT®, (in 12% Nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
1930,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1930,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
Ag, 150 mg/L
As, 30 mg/L
Cd, 30 mg/L
Co, 50 mg/L
Hg, 30 mg/L
Ni, 200 mg/L
Pb, 50 mg/L
Se, 800 mg/L
Ti, 8 mg/L
V, 100 mg/L
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
(in 12% Nitric acid)
metody
ICP: suitable
Format
multi-component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)