Przejdź do
75463
Zanieczyszczenia pierwiastkowe zgodnie z ICH Q3D oral, Standard 4
TraceCERT®, applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland, (in 7% HCl)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to ICH Q3D, according to Ph. Eur., according to USP
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
Au, 300 mg/L , Ir, 100 mg/L , Os, 100 mg/L , Pd, 100 mg/L , Pt, 100 mg/L , Rh, 100 mg/L , Ru, 100 mg/L
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
(in 7% HCl)
technique(s)
ICP: suitable
matrix
HCl
application(s)
pharmaceutical
format
multi-component solution
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Preparation Note
Do przygotowania tego CRM użyto wyłącznie materiałów o najwyższej czystości.
Other Notes
Zapraszamy do odwiedzenia strony Inorganic Elemental Impurity Mix Standards w celu zapoznania się z pełną listą produktów Elemental Impurity Mixes i Single Element Certified Reference Material Solutions
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych mieszanin zanieczyszczeń pierwiastkowych, zapoznaj się z ulotką: Elemental Impurities - Certified Reference Materials for ICH Q3D, USP <232> and Ph.Eur. 5.20
Starając się być bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-08-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)