Merck
78478
Supelco
7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione
reference material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.37
Numer MDL:
klasa czystości
reference material
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CC1)OC1(C=C2C(C)(C)C)C=C(C(C)(C)C)C2=O
InChI
1S/C17H24O3/c1-15(2,3)11-9-17(8-7-13(18)20-17)10-12(14(11)19)16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
ZTMZUYHXZPUDRF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)