Merck
72956
Supelco
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl acrylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate, 1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl acrylate, TFOA
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)5CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zawiera
0.1% stabilizer (4-tert-Butylcatechol)
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
LC/MS: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.338 (lit.)
tw
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Teeth
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)