Przejdź do zawartości
90649
1H,1H-Heptafluoro-1-butanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Perfluoropropyl carbinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CF2CF2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.05
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1761907
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
LC/MS: suitable, chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
density
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h12H,1H2
InChI key
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość ilościowa NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)