Merck
72656
Supelco
N-Tigloylglycine
analytical standard
Synonim(y):
N-Tiglylglycine, N-[(2E)-2-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]glycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Beilstein:
2206218
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CNC(/C(C)=C/C)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h3H,4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/b5-3+
Klucz InChI
WRUSVQOKJIDBLP-HWKANZROSA-N
Opis ogólny
N-tigloiloglicyna jest metabolitem aminokwasowym, zidentyfikowanym jako marker moczu do charakteryzowania niepowodzenia leczenia gruźlicy.
Zastosowanie
N-tigloiloglicyna może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w ludzkich i zwierzęcych próbkach moczu przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gas chromatography-mass spectrometry profiles of urinary organic acids in healthy captive cheetahs (Acinonyx jubatus)
Tordiffe WSA, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1049(2), 8-15 (2017)
Solid phase extraction procedure for urinary organic acid analysis by gas chromatography mass spectrometry
Liu A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 806(2), 283-287 (2004)
Urinary metabolite markers characterizing tuberculosis treatment failure
Luis L, et al.
Metabolomics, 13(10), 124-124 (2017)