Kluczowe dokumenty
67008-U
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
2280,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2280,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel hardware (column)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
opis
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
peptides
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4.0% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 3 mm
powierzchnia
60 m2/g
pokrycie powierzchni
2.2 μmol/m2
Matryca
particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5.0 μm
wielkość porów
160 Å
Zakres roboczy pH
1-8
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)