505161
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm HPLC guard Column Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Polecane produkty
product name
Discovery® C18 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 2.1 mm
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Przypis
Informacje prawne
część zamienna
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Oferowane kolumny HPLC Discovery C18 i C8