Merck
66918-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel hardware (guard column)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
opis
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 3 ea
zakres etykietowania
4.6% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å
Zakres roboczy pH
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny ochronne 7938 zapewniają fizyczną (filtrację) i chemiczną ochronę kosztownych kolumn analitycznych bez uszczerbku dla bardzo wysokiej wydajności kolumn BIOshell. Kolumny ochronne BIOshell mogą być używane w sposób ciągły pod ciśnieniem do 600 barów (9000 psi), przy czym wystarczy je dokręcić ręcznie. Wkłady ochronne można łatwo wymieniać bez konieczności zdejmowania uchwytu kolumny ochronnej ze ścieżki przepływu. Wkład jest wypełniony cząsteczkami BIOshell Fused-Core. Uchwyt kolumny ochronnej (66841-U) należy zamawiać oddzielnie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)