Kluczowe dokumenty
SYNF604060M
Synthware Buchner funnel
60 mL, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F604060M, lejek filtrujący
Wybierz wielkość
1 EA
253,00 zł
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
253,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F604060M
pojemność
60 mL
60 mL
Opis ogólny
Z uszczelnionym szklanym dyskiem o podanej porowatości. Nie zalecane do filtracji, w której ciśnienie przekracza 15 psi. XC - bardzo gruba, C - gruba, M - średnia, F - drobna porowatość.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)