Kluczowe dokumenty
64785-U
Supelco
Drying Column with Reservoir, 100mm x 19mm x 60mL
Reservoir/Drying design
Synonim(y):
Specialty Glass Column
Wybierz wielkość
1 EA
369,00 zł
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
369,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
LPLC: suitable
Opis ogólny
We designed this column (Cat. No. 64785-U) to meet US EPA specifications for drying solvent extracts in procedures for semivolatile organic compounds. The reservoir will hold approximately 60mL of extract – the entire product from one separatory funnel extraction. Holds a 19mm × 10cm bed of sodium sulfate.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)