Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 281,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
LPLC: suitable
Quality Segment
L × O.D.
300 mm × 10 mm
compatibility
for use with US EPA Protocol
Features and Benefits
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Jacketed, capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40 | description Jacketed, capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40 |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| L × O.D. 300 mm × 10 mm | L × O.D. 400 mm × 22 mm | L × O.D. - | L × O.D. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| compatibility for use with US EPA Protocol | compatibility for use with US EPA Protocol | compatibility - | compatibility - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?