Kluczowe dokumenty
61870-U
Proteomix® HIC Ethyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm
Wybierz wielkość
1 EA
7400,00 zł
7400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
7400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, 5 μm, NP,
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 432NP5-4610
opakowanie
1 ea of
Parametry
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
100 mm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm
Matryca
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
grupa aktywna macierzy
ethyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Kompatybilność
Compatible with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, methanol, or THF
Komentarz do analizy
Proteomix® HIC columns are specially designed for high resolution and high efficiency separations of proteins, oligonucleotides and peptides. Utilizing proprietary surface technologies, Proteomix HIC-NP resin is made of non-porous polystyrenedivinylbenzene (PS/DVB) beads with narrow-dispersed particle size distribution. The PS/DVB bead is modified with alkyl groups or aryl group that provides hydrophobic interaction with analytes. Proteomix HIC-NP resin is highly rigid and mechanically stable. In comparison to silica based HIC phase media, Proteomix HIC-NP phases have advantages for biomolecule separations with wide pH range (2-12) and high thermal stability. The nonporous structure and narrow particle distribution offer special selectivity, high resolution separation of proteins such as mAb (monoclonal antibody), ADC (antibody drug conjugate) and related protein fragments, DNA and oligonucleotides. Proteomix HIC-NP media is applicable at laboratory discovery, laboratory-scale purification and process chromatography for the production of a few mgs to kilogram of proteins.
Inne uwagi
Related catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, Sepax Technologies UHPLC Columns, Zenix Gel Filtration Columns (3 micron), Zenix-C SEC-100 Gel Filtration Column, 3 Micron, Zenix-C SEC-100 Guard Column, 3 micron
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)