Kluczowe dokumenty
58694-U
FEP Tubing
Wybierz wielkość
1 EA
237,00 zł
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
237,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Parametry
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
Opis ogólny
For connecting pump to reservoirs. Use 1/8 in. O.D. × 0.0625 in. I.D. tubing with most pumps, 0.15 in. O.D. × 0.118 in. I.D. tubing with Waters pumps. 10 ft./3 m length.
PTFE FEP tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
54994
PEEK Tubing
Questions
  1. Hello, which are the dimension of the tubing? It is not super clear from the article description
    1 answer
    1. The dimensions of the tubing is 1/8 in. O.D. × 0.0625 in. I.D.