Merck
57916-U
Supelco
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23s ga, 65 μm
Synonim(y):
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
Wybierz wielkość
3 EA
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
2600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.21
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with manual holder, size 23s ga
Materiały
blue hub (metallic)
metal alloy fiber
rozmiar
23s ga
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS/DVB coating
kompatybilność
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Jest to produkt wykorzystujący technologię mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME). SPME jest jedną z bardziej ekologicznych technologii przygotowywania próbek, ponieważ jest to technologia ekstrakcji bezrozpuszczalnikowej, a włókna SPME są wielokrotnego użytku i generują jak najmniej odpadów, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" oraz "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Włókna SPME z rdzeniem nitinolowym (NIT) zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby były bardziej odtwarzalne i wytrzymałe niż tradycyjne włókna SPME zawierające rdzeń ze stopionej krzemionki (FS). Włókna NIT oferują > 30% poprawę odtwarzalności między partiami i między włóknami w porównaniu z wersjami FS, ale oferują równoważną selektywność dla łatwego transferu metod z FS do bardziej wytrzymałej, odtwarzalnej wersji NIT.
Komentarz do analizy
Odpowiednik SPME z rdzeniem ze stopionej krzemionki to 57346-U.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A comparison between Carboxen®/PDMS coated nitinol core and fused silica core adsorbent SPME fibers for factors, such as coating process, testing process, inertness, raw materials, and durability.
SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.