BR143362
BRAND® tubing
I.D. 8, O.D. 12, W 2.0 mm
Synonim(y):
Tubing
Wybierz wielkość
746,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
746,00 zł
Polecane produkty
Materiały
silicone
producent / nazwa handlowa
BRAND 143362
śr. wewn.
8
Długość
25 m
śr. zewn.
12
Szerokość
2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)