The PEEK tubing 54995 is available in a coil and comes in the following variations:
- 54994: 10FT PEEK TUBING, 1/16IN X .055IN ID, NATURAL
- 54995: 10FT PEEK TUBING, 1/8IN X .062IN ID, NATURAL
- Z227307: 10FT PEEK TUBING, 1/16IN X .005IN ID, RED
- Z226661: 10FT PEEK TUBING, 1/16IN X .010IN ID, BLUE
- Z227293: 10FT PEEK TUBING, 1/16IN X .020IN ID, ORANGE
- Z226688: 10FT PEEK TUBING, 1/16IN X .007IN ID, YELLOW
- Z226955: 10FT PEEK TUBING, 1/16IN X .030IN ID, GREEN
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
parameter
1000 psi max. pressure
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.055 in.
color
natural
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.055 in., natural, max. pressure 1000 psi | description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.005 in., red, max. pressure 8000 | description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.030 in., green, max. pressure 5000 psi | description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.007 in., yellow, max. pressure 8000 |
| color natural | color red | color green | color yellow |
| parameter 1000 psi max. pressure | parameter 8000 max. pressure | parameter 5000 psi max. pressure | parameter 8000 max. pressure |
| L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.055 in. | L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.005 in. | L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.030 in. | L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.007 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PEEK Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does this material come in a roll or is it a stand alone tube?