Merck
57914-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
50/30µm DVB/CAR/PDMS, Metal Alloy (2cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1 ×, plain gray hub
Synonim(y):
Zespół światłowodowy DVB/CAR/PDMS SPME
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Materiały
metal alloy fiber
plain gray hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pk of 1 ×
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
2 cm
grupa aktywna macierzy
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) manufactured with a flexible metal alloy used in the needle, plunger, and fiber core. The new metal alloy design includes a thicker, flexible plunger that is much less likely to kink or break, and helps to reinforce the needle especially when used in an auto-sampler with a sample agitator. Since the needle is more flexible and has a thinner wall than the standard stainless steel needle, a bevel has been placed on the needle to help it pierce septa materials more easily.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Zastosowanie
  • Szybka metoda mikroekstrakcji fazy stałej w przestrzeni nadpowierzchniowej (headspace solid-phase microextraction-gas chromatographic-time-of-flight mass spectrometry method for qualitative profiling of ice wine volatile fraction). II: Klasyfikacja kanadyjskich i czeskich win lodowych z wykorzystaniem statystycznej oceny danych: W niniejszym badaniu wykorzystano włókna SPME z diwinylobenzenu/karboksenu/polidimetylosiloksanu (DVB/CAR/PDMS) do szybkiej analizy związków lotnych w winie lodowym, prezentując ich zastosowanie w profilowaniu jakościowym i klasyfikacji w oparciu o pochodzenie geograficzne. Podkreśla to użyteczność włókien DVB/CAR/PDMS w chemii analitycznej i pobieraniu próbek środowiskowych, szczególnie w przemyśle spożywczym do kontroli jakości i weryfikacji autentyczności (Setkova L, Risticevic S, Pawliszyn J, 2007).
Inne uwagi
Appearance may vary. Darker spots may be visible on the fiber but will not affect performance.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Protokoły
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt
Chromatograms
suitable for GC, application for SPME