Kluczowe dokumenty
57217
Supelco
Supelclean ENVI-Chrom P SPE Bulk Packing
pkg of 50 g
Wybierz wielkość
50 G
2470,00 zł
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
2470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opakowanie
pkg of 50 g
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
900 m2/g
Matryca
styrene/divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
średnica
80-160 μm
wielkość porów
20-300 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Styrene/divinyl benzene co-polymer
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
  • Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175Å; Surface Area: 900m2/g
  • Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
  • Highly resistant to extreme pH conditions
  • Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
  • Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.