569276-U
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 2.1 mm
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.