569255-U
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
4480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4480,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® HS C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
20% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
powierzchnia
300 m2/g
pokrycie powierzchni
3.2 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Stable, low bleed for LC-MS applications
- Scalable from analytical to preparatory
- Highly stable to ensure excellent run-to-run and lot-to-lot reproducibility
- Higher hydrophobicity for better resolution of difficult analytes
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Powiązane treści
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.